DAF-2 diacetate 5 mM dans le DMSO ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX620056M001
ENZOALX620056M001EA 650.1 EUR InStock
ENZOALX620056M001
DAF-2 diacetate 5 mM dans le DMSO ≥98% (par HPLC)
DAF-2 diacetate
Fluorescent probe for NO detection. Cell permeable.
  • FORMULATION: 1 mg dissolved in 0.45ml DMSO.
Cell permeable analog of DAF-2 that is hydrolysed to DAF-2 by intracellular esterases. Can be used in fluorescence microscopy to measure real-time changes in nitric oxide (NO) levels in vivo (Ex(max): 495 nm; Em(max): 515 nm).
Formule: C₂₄H₁₈N₂O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05865101
Numéro CAS: 205391-02-2
EINECS: 200-664-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Formulation Dissolved in 0.45 ml DMSO.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité