Lucigenin ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Bis(N-methylacridinium) nitrate, N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, 10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium dinitrate
ALX620061M050
ENZOALX620061M050EA 53.9 EUR InStock
ENZOALX620061M050
Lucigenin ≥97% (par HPLC)
Lucigenin
ROS dye
Chemiluminescent probe for the detection of superoxide in biological systems.
Formule: C₂₈H₂₂N₄O₆
MW: 510,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011925
Numéro CAS: 2315-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité