omega-Agatoxin IVA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX630001C100
ENZOALX630001C100EA 774.4 EUR InStock
ENZOALX630001C100
omega-Agatoxin IVA
Protéines et Peptides
Ca²⁺ channel blocker
Selective P-type Ca²⁺ channel blocker. Fast acting and potent neurotoxin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité