Podophyllotoxin ≥98% (par HPLC)
Synonyms: (10R,11R,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.03,7.011,15]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one, Condylox, PPT, (-)-Podophyllotoxin, Podofilox, Condyline, NSC 24818
ALX630086M100
ENZOALX630086M100EA 57.2 EUR InStock
ENZOALX630086M100
Podophyllotoxin ≥98% (par HPLC)
Podophyllotoxin
Topoisomerase inhibitor
Potent inhibitor of microtubule assembly. Antineoplastic glucoside. Antitumor agent. DNA topoisomerase II inhibitor.
Isolated from Podophyllum peltatum.
Formule: C₂₂H₂₂O₈
MW: 414,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075290
Numéro CAS: 518-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité