Aflatoxin M1 ≥95% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX630095MC01
ENZOALX630095MC01EA 157.3 EUR InStock
ENZOALX630095MC01
Aflatoxin M1 ≥95% (par HPLC, TLC)
Aflatoxin M1
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Potent hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin. Hydroxylated metabolite of aflatoxin B1. Maximum absorbance (λmax) at 228, 264 and 360 nm.
Soluble in methylene chloride (1 mg/ml).
Formule: C₁₇H₁₂O₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 6795-23-9
EINECS: 229-865-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,00182
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Isolated from Aspergillus flavus
Purity ≥95% (HPLC, TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité