Zearalenone ≥99% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX630105M010
ENZOALX630105M010EA 170.5 EUR InStock
ENZOALX630105M010
Zearalenone ≥99% (par HPLC, TLC)
Zearalenone
Mycotoxin.
Zearalenone (ZEN) is an estrogenic mycotoxin in animals and a phytohormone in plants. Inducer of sister chromatid exchange and chromosomal aberration. Acts as a protonophoric uncoupler in plant mitochondria.
Soluble in methanol (5 mg/ml).
Formule: C₁₈H₂₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 17924-92-4
EINECS: 241-864-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10116
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Isolated from Giberella zeae
Purity ≥99% (HPLC, TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité