Moniliformin sodium salt ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX630111M001
ENZOALX630111M001EA 352 EUR InStock
ENZOALX630111M001
Moniliformin sodium salt ≥98% (par CCM)
Moniliformin sodium salt
Mycotoxin.
Soluble in water, methanol or DMSO.
Formule: C₄HO₃·Na
MW: 120,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 71376-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Isolated from Fusarium moniliforme
Purity ≥98% (TLC)
Identity Identity determined by NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité