Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stachybotrylactam (de Stachybotrys sp. MST-FP1752) ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX630112MC05
ENZOALX630112MC05EA 504.9 EUR InStock
ENZOALX630112MC05
Stachybotrylactam (de Stachybotrys sp. MST-FP1752) ≥95% (par HPLC)
Stachybotrylactam
Mycotoxin. Immunosuppressive. Weakly inhibits HIV-1 protease.

  • Mycotoxin

Light tan solid.

Soluble in 100% ethanol, methanol, dimethyl formamide or DMSO.


Formule: C₂₃H₃₁NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 163391-76-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité