Aflatoxin M2 ≥98% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX630114MC01
ENZOALX630114MC01EA 602.8 EUR InStock
ENZOALX630114MC01
Aflatoxin M2 ≥98% (par HPLC, TLC)
Aflatoxin M2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Potent hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin. Metabolite of aflatoxin B₂. DNA-damaging agent.
Soluble in DMSO or methanol, insoluble in water.
Formule: C₁₇H₁₄O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 6885-57-0
EINECS: 229-989-9
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,00182
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Isolated from Aspergillus flavus
Purity ≥98% (HPLC, TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité