Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sterigmatocystin ≥98% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX630116M001
ENZOALX630116M001EA 67.1 EUR InStock
ENZOALX630116M001
Sterigmatocystin ≥98% (par HPLC, TLC)
Sterigmatocystin
Mycotoxin

Mycotoxin produced by strains of the common molds. Inhibitor of DNA synthesis. Induces sister chromatid exchanges in bone marrow cells of mice. Causes necrosis.

Isolated from Aspergillus versicolor.


Formule: C₁₈H₁₂O₆
MW: 324,3 g/mol
Numéro CAS: 10048-13-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité