Adenovirus 40
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX6301210100
ENZOALX6301210100EA 456.5 EUR InStock
ENZOALX6301210100
Adenovirus 40
Protéines et Peptides
From adenovirus type 40. Inactivated by 2 hours at 54°C.
Native protein.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité