Astrovirusen
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX6301220200
ENZOALX6301220200EA 888.8 EUR InStock
ENZOALX6301220200
Astrovirusen
Protéines et Peptides
Concentrated source of Astrovirus particles and proteins.
From astrovirus type 1, strain A88/2 Newcastle. Inactivated by b-propiolactone 0.1% and 4 hours at 32°C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité