Native C. Trachomatis
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX6301241000
ENZOALX6301241000EA 847 EUR InStock
ENZOALX6301241000
Native C. Trachomatis
Protéines et Peptides
Cell lysate ideal for use as a broad positive control.
From Chlamydia trachomatis, serotype LGV2 strain 434. Inactivated by heat treatment and 0.05% Triton X-100.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité