Native Cmv antigen
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX6301250100
ENZOALX6301250100EA 630.3 EUR InStock
ENZOALX6301250100
Native Cmv antigen
Protéines et Peptides
From cytomegalovirus, strain AD169. Inactivated by 0.2% Triton X-100.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité