Native N. Gonorrhoeae antigen
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX6301291000
ENZOALX6301291000EA 779.9 EUR InStock
ENZOALX6301291000
Native N. Gonorrhoeae antigen
Protéines et Peptides
Bacterial lysate ideal for use as a broad positive control.
From Neisseria gonorrhoeae, strain ATCC 19424. Inactivated by 3 hours at 56°C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité