Native T. Vaginalis antigen
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX6301301000
ENZOALX6301301000EA 803 EUR InStock
ENZOALX6301301000
Native T. Vaginalis antigen
Protéines et Peptides
Cell lysate ideal for use as a broad positive control.
From Trichomonas vaginalis, strain C-1:NIH. Inactivated by freezing/thawing in water.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité