Bandeiraea simplicifolia isolectin B4, FITC (fluorescein isothiocyanate)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX650001FMC05
ENZOALX650001FMC05EA 295.9 EUR InStock
ENZOALX650001FMC05
Bandeiraea simplicifolia isolectin B4, FITC (fluorescein isothiocyanate)
Protéines et Peptides
Isolated from Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia seeds.
Binds to alpha-(1,3) galactosyl galactoside epitopes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité