ODN 1826 (synthétique), TLRgrade™
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX746002C100
ENZOALX746002C100EA 237 EUR InStock
ENZOALX746002C100
ODN 1826 (synthétique), TLRgrade™
ODN 1826
TLR9 ligand.
  • Activity and endotoxin tested
CpG oligodeoxynucleotide (Type B) with phosphorothioate backbone. Specific ligand for mouse TLR9 (Toll-like receptor 9).
Sufficient for at least 100 cellular activation assays at 0.1 – 0.5 µg/well when performed in a 200 µl assay volume (i.e. 96 well microtiter plate).
Information de livraison: Includes 1 vial of double distilled water (endotoxin-free).
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Formulation Lyophilised. Sterile.
Purity Activity and endotoxin tested - TLRgrade™
Endotoxin content <0.002 EU/µg
Quantity 15 nmol (~96µg)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité