ODN 1585 (synthétique), TLRgrade™
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX746053M001
ENZOALX746053M001EA 841 EUR InStock
ENZOALX746053M001
ODN 1585 (synthétique), TLRgrade™
ODN 1585
TLR9 ligand.
CpG oligodeoxynucleotide (Type A) optimised for NK cell activation with mixed phosphodiester/phosphorothioate backbone. Specific ligand for mouse TLR9 (Toll-like receptor 9).
Information de livraison: Includes 1 vial of double distilled water (endotoxin-free).
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Formulation Lyophilised. Sterile.
Purity Activity and endotoxin tested - TLRgrade™
Endotoxin content <0.002 EU/µg
Quantity 150 nmol (~1000 µg)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité