Duo-iODN (inhibitory ODN) (synthétique) sans endotoxine (Bulk)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX746355M001
ENZOALX746355M001EA 570 EUR InStock
ENZOALX746355M001
Duo-iODN (inhibitory ODN) (synthétique) sans endotoxine (Bulk)
Duo-iODN (inhibitory ODN)
Inhibitory iODN oligodeoxynucleotide with phosphorothioate backbone. Sequence of an inhibitory ODN for in vivo use in rodents (50-150µg per injection): prototype class I that potently inhibits TLR9 and TLR7 signaling.
  • Inhibitor of TLR7 and TLR9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité