Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P-Glycoprotein Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX801003C100
ENZOALX801003C100EA 1510 EUR InStock
ENZOALX801003C100
Anti-P-Glycoprotein Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2a

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes a gene-specific, internal cellular epitope present only on the human MDR1 isoform of P-glycoprotein. Does not cross-react with human MDR3 P-glycoprotein.

Type: Primary
Antigen: P-GLYCOPROTEIN
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité