Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCDFP15 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX801051L001
ENZOALX801051L001EA 1256.2 EUR InStock
ENZOALX801051L001
Anti-GCDFP15 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Gross cystic disease is a common premenopausal disorder in which gross cysts are the predominant pathologic lesion. It is characterized by production of a fluid secretion which accumulates in the breast cysts. Gross cystic disease fluid is a pathologic secretion from breast composed of several glycoproteins, including a unique 15kDa monomer protein, GCDFP-15. The cells within the body that produce GCDFP-15 appear to be restricted primarily to those with apocrine function. Studies have found GCDFP-15 to be a highly specific and sensitive marker for breast cancer.
GCDFP-15 is expressed by apocrine sweat glands, eccrine glands (variable), minor salivary glands, bronchial glands, metaplasmic epithelium of the breast, benign sweat gland tumors of the skin and the serous cells of the submandibular gland. Breast carcinomas (primary and metastatic lesions) with apocrine features express GCDFP-15. GCDFP-15 is positive in extramammary Paget's Disease. Other tumors tested are negative.

  • For Immunohistochemistry

Recognizes human GCDFP-15.

Type: Primary
Antigen: GCDFP-15
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité