Anti-alpha Gal Epitope Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX8010901
ENZOALX8010901
Anti-alpha Gal Epitope Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgM
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes synthetic and naturally produced mouse, rat and pig Galalpha1-3Gal epitopes on glycoproteins and glycolipids. Does not cross-react with beta-Gal glycoproteins or BSA.
Type: Primary
Antigen: alpha Gal Epitope
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité