Anti-CAMK2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX802009R100
ENZOALX802009R100EA 664.4 EUR InStock
ENZOALX802009R100
Anti-CAMK2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes recombinant and native mouse and rat phosphorylated alpha-subunit of rat CaM kinase II.
Type: Primary
Antigen: CAMK2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité