Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX803004C050
ENZOALX803004C050EA 818.4 EUR InStock
ENZOALX803004C050
Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Steroid receptors are a large superfamily of ligand-dependent intracellular proteins that stimulate transcription of specific genes by binding to specific DNA sequences following activation by the appropriate hormone. Estrogen receptor (ER) has been classified into two distinct isoforms, α and β. ERα is known to interact in a ligand dependent and independent manner with several known coactivators including Receptor-Interacting Protein 140 (RIP140/ERAP140), ERAP160, and Steroid Receptor Coactivator-1 (SRC-1) to enhance transcriptional activity of target genes.

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes both the steroid occupied and unoccupied forms of human, mouse, rat, bovine and monkey ERalpha. Detects a band of ~67kDa by Western blot. Does not cross-react with androgen receptor, PR (progesterone receptor), GR (glucocorticoid receptor) or ERbeta. Does not inhibit binding of ER to nuclei and DNA.

Type: Primary
Antigen: ESR1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité