Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LC3B Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX803080C100
ENZOALX803080C100EA 712.8 EUR InStock
ENZOALX803080C100
Anti-LC3B Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Autophagy is an alternative process of proteasomal degradation for some long-lived proteins or organelles. Alterations in the autophagic-lysosomal compartment have been linked to neuronal death in many neurodegenerative disorders as well as in transmissible neuronal pathologies (prion diseases). Genetic studies in yeast have shown that Autophagy-defective Gene-8 (Atg-8) represents a specific marker for autophagy. Among the four families of mammalian Atg8-related proteins only LC3 (Microtubule-associated Protein1 Light Chain 3) is expressed at sufficient high levels and efficiently recruited to autophagic vesicles in cells and tissues. During autophagy the cytoplasmic form, LC3-I is processed and recruited to autophagosomes, where LC3-II is generated by site specific proteolysis near to the C-terminus. Autophagic vacuoles have been also reported frequently in cardiomyopathies or muscle cells exposed to different experimental settings.

Recognizes human, mouse, rat, dog and hamster LC3B. Recognizes both forms of endogenous LC3B. Detects a band of ~18kDa (LC3B-I; cytoplasmic form) and a band of ~16kDa (LC3B-II; lipidated form) by Western blot.

For Immunocytochemistry, Western Blot

Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).

Informations de commande: Positive control included.

Type: Primary
Antigen: LC3B
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité