Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAV Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX803304C100
ENZOALX803304C100EA 416 EUR InStock
ENZOALX803304C100
Anti-ITGAV Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CD51 (integrin αV subunit) associates with CD61 (integrin β3 subunit) binding to the RGD sequence in extracellular matrix proteins like vitronectin, fibrinogen, thrombospondin, von Willebrand factor and osteopontin. The αV/β3 heterodimer is expressed in endothelial cells, leukocytes, NK cells, macrophages, neutrophils, platelets and several malignant tumor cells and seems to play a role in embryo implantation, angiogenesis, wound healing and cancer. αV/β3  is also highly expressed in osteoclasts being important for bone resorption.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation

Recognizes human CD51 (alphaV integrin). Recognizes heterodimers alphaVbeta3, alphaVbeta1, alphaVbeta5 and alphaVbeta6. Does not cross-react with other species.

Type: Primary
Antigen: ITGAV
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité