Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CIAP1 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX803335C100
ENZOALX803335C100EA 456.5 EUR InStock
ENZOALX803335C100
Anti-CIAP1 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
All members of the inhibitor of apoptosis proteins (IAP) family contain at least one, but usually three copies of baculovirus IAP repeat (BIR), a ~70-aa zinc binding domain, and upon overexpression suppress apoptosis. The BIR motif is capable of interacting with caspases and occluding their catalytic pockets. Certain IAPs also possess C-terminal RING domains. RING-containing proteins often act as E3 ubiquitin ligases and can catalyse the degradation of both, themselves and selected target proteins through ubiquitylation. So far, eight human IAPs have been identified: Apollon (Bruce), c-IAP1 (HIAP2; MIHB), c-IAP2 (HIAP1; MIHC), ILP-2 (Ts-IAP), Livin (ML-IAP; KIAP), NAIP, Survivin (TIAP) and XIAP (ILP-1; MIHA). c-IAP1 has been shown to inhibit specific caspases.

  • For Western Blot

Recognizes human and mouse c-IAP1. Detects a band of ~62kD by Western blot.

Type: Primary
Antigen: CIAP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité