Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-c-IAP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 16E-6-3]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX803341C100
ENZOALX803341C100EA 400 EUR InStock
ENZOALX803341C100
Anti-c-IAP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 16E-6-3]
Anticorps
The inhibitor of apoptosis protein (IAP) family consists of an evolutionarily conserved group of apoptosis inhibitors containing a conserved 70 aa BIR (baculovirus inhibitor repeat) domain. Human members of the family include c-IAP1, c-IAP2, XIAP, survivin, livin and NAIP. Overexpression of IAP family members, particularly survivin and livin, in cancer cell lines and primary tumors suggests an important role for these proteins in cancer progression. In general, the IAP proteins function through direct interactions to inhibit the activity of several caspases, including caspase-3, caspase-7 and caspase-9. In addition, binding of IAP family members to the mitochondrial protein Smac blocks its interaction with caspase-9, thereby allowing the processing and activation of the caspase.

Type: Primary
Antigen: c-IAP2
Clonality: Monoclonal
Clone: 16E-6-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité