Anti-NF-ATC1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804022R100
ENZOALX804022R100EA 817.3 EUR InStock
ENZOALX804022R100
Anti-NF-ATC1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse, rat and monkey NF-ATc1. Detects a band of ~105kDa by Western blot. Does not cross-react with NF-ATc2.
Type: Primary
Antigen: NF-ATC1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité