Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAFF Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804128FT100
ENZOALX804128FT100EA 598 EUR InStock
ENZOALX804128FT100
Anti-BAFF Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG2a

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes membrane-bound human BAFF. Detects endogenous protein by FC.

Type: Primary
Antigen: BAFF
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité