Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAFF Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804131C100
ENZOALX804131C100EA 502 EUR InStock
ENZOALX804131C100
Anti-BAFF Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgM

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes membrane-bound and soluble human and mouse (weak) BAFF.

Type: Primary
Antigen: BAFF
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité