Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIPK3 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804155C100
ENZOALX804155C100EA 549 EUR InStock
ENZOALX804155C100
Anti-RIPK3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Certain serine/threonine protein kinases, such as ASK1, RIP, DAP, and ZIP kinases, are mediators of apoptosis. Receptor interacting proteins including RIP and RIP2/RICK mediate apoptosis induced by TNF-R1 and Fas, two prototype members in the death receptor family. A member in the RIP kinase family was identified and designated RIP3. RIP3 contains an N-terminal kinase domain but, unlike RIP or RIP2, lacks the C-terminal death or CARD domain. RIP3 binds to RIP and TNF-R1, mediates TNF-R1 induced apoptosis, and attenuates RIP and TNF-R1 induced NF-κB activation. Overexpression of RIP3 induces apoptosis and NF-κB activation. The messenger RNA of RIP3 is expressed in a subset of adult tissues. Meanwhile RIP4 has been identified and initially characterized. These data suggest that RIP4 is involved in NF-κB and JNK signalling and that caspase-dependent processing of RIP4 may negatively regulate NF-κB-dependent pro-survival or pro-inflammatory signals.

  • For Western Blot

Recognizes human RIP3.

Type: Primary
Antigen: RIPK3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité