Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804166C100
ENZOALX804166C100EA 694.1 EUR InStock
ENZOALX804166C100
Anti-S Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

Recognizes a broad range of serine-phosphorylated proteins in crude cell extracts, interacting with phosphoserine surrounded by positive or neutral aa (e.g. substrates of PKA, PKB, PKC, PKG etc.).Please note that phosphoserine detection by MAbs always depends on the surrounding aa sequence.

For ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot

Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).

Informations de commande: Positive control included.

Type: Primary
Antigen: S
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité