Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804213R100
ENZOALX804213R100EA 875 EUR InStock
ENZOALX804213R100
Anti-Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mammalian apurinic/apyrimidinic (AP) endonuclease (APE1; APEX; HAP1; Ref-1) is a multifunctional, bipartite enzyme that belongs to the class II AP endonucleases and that plays an important role in numerous, cellular functions, like repairing abasic sites (loss of purine or pyrimidine base) in DNA, regulating the redox state of other proteins that play roles in oxidative signalling, transcription factor regulation (Fos, Jun, NF-κ B, Myb, HIF-1α, CREB, Pac), cell cycle control (p53) and apoptosis. APE1 initiates the DNA base excision repair (BER) by cleaving the DNA immediately adjacent to the 5’ of an AP site to produce a hydroxyl group at the 3’ terminus of an unmodified nucleotide upstream of the nick and a 5’-deoxyribose phosphate moiety downstream. The product of APE1 is further processed by DNA polymerase β to release 5’-deoxyribose phosphate with its intrinsic lyase activity. The nicked DNA is then sealed by DNA ligase I or DNA ligaseIII/XRCC1 to complete this repair process. In addition to the AP endonuclease activity, APE1 also possesses a 3’-5’ DNA exonuclease activity, a 3’-phosphodiesterase activity, a 3’-phosphatase activity, and a RNase H activity. It has been shown that APE1 is capable of excision L-configuration deoxyribonucleoside analogs from the 3’ termini of DNA. Human APE1 gene is located on chromosome 14q 11.2-12.

  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human APE1. Detects a band of ~37kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: APURINIC/APYRIMIDINIC ENDONUCLEASE
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité