Anti-NF-ATC2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804215C100
ENZOALX804215C100EA 866 EUR InStock
ENZOALX804215C100
Anti-NF-ATC2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse and rat NF-ATc2. Detects bands of ~140kDa (phosphorylated NF-ATc2 in resting immune cells) and ~120kDa (fully-dephosphorylated NF-ATc2 in stimulated cells) by Western blot. Does not cross-react with NF-ATc1.
Type: Primary
Antigen: NF-ATC2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité