Anti-Poly(Adp-Ribose) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804220R100
ENZOALX804220R100EA 568.7 EUR InStock
ENZOALX804220R100
Anti-Poly(Adp-Ribose) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG3
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes poly(ADP-ribose) synthesized by a broad range of PARPs (poly(ADP-ribose) polymerases) like human, mouse, rat or Drosophila PARP enzyme.
Type: Primary
Antigen: POLY(ADP-RIBOSE)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité