Anti-VASP Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804240C100
ENZOALX804240C100EA 845 EUR InStock
ENZOALX804240C100
Anti-VASP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse, rat and rabbit Ser239-phosphorylated VASP. Does not cross-react with the non-phosphorylated form of VASP.
Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).
Type: Primary
Antigen: VASP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité