Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VASP Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: ]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804240FC100
ENZOALX804240FC100EA 922 EUR InStock
ENZOALX804240FC100
Anti-VASP Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: ]
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For Immunocytochemistry

Recognizes human, mouse, rat and rabbit Ser239-phosphorylated VASP. Does not cross-react with the non-phosphorylated form of VASP.

Type: Primary
Antigen: VASP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité