Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP8 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804242C100
ENZOALX804242C100EA 556 EUR InStock
ENZOALX804242C100
Anti-CASP8 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2b

  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human procaspase-8 and active human caspase-8. Detects procaspase-8 (p55/54), the intermediate cleavage products (p43/41) and the p18 active subunit of caspase-8 by Western blot. Does not recognize mouse caspase-8.

Type: Primary
Antigen: CASP8
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité