Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RANKL Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804244C100
ENZOALX804244C100EA 534 EUR InStock
ENZOALX804244C100
Anti-RANKL Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
RANKL (TRANCE, OPGL, ODF) is a member of the TNF family. RANKL (receptor activator of NF-κB ligand) or TRANCE (TNF-related activation-induced cytokine receptor) has been implicated in interactions between T cells and dendritic cells. RANKL binds to RANK on dendritic cells, upregulates the expression of anti-apoptotic protein BcL-XL suggesting a role in dendritic cell survival. RANKL is also important in T- and B-cell maturation. As OPGL (osteoprotegerin ligand) or ODF (osteoclast differentiation factor), the same protein can both activate mature osteoclasts and mediate osteoclastogenesis. RANKL deficient mice show severe osteoporesis and complete abscence of osteoclasts as a result of lack of osteogenesis.

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human and mouse RANKL. Detects a band of ~40kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: RANKL
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité