L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-Microcystin-LR Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804320C200
ENZOALX804320C200EA 402 EUR InStock
ENZOALX804320C200
Anti-Microcystin-LR Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Microcystins are extremely toxic compounds produced by cyanobacteria (blue-green algae), belonging to species of Microcystis, Oscillatoria, Anabaena and Nostoc. The contamination of drinking water or water of recreational areas can cause severe health problems to exposed humans and animals. Microcystins possess a cyclic heptapeptide structure of the general composition cyclo(-D-Ala-L-X-D-erythro-β-methylisoAsp-L-Y-Adda-D-iso-Glu-N-methyldehydroAla), where Adda is the unusual C20 aa 3-amino-9-methoxy-2,6,8-trimethyl-10-phenyldeca-4,6-dienoic acid and X and Y are variable L-aa.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité