Anti-BIMS/EL/L Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804351C100
ENZOALX804351C100EA 517 EUR InStock
ENZOALX804351C100
Anti-BIMS/EL/L Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG2a
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse and monkey BimL, BimEL and BimS.
Type: Primary
Antigen: BIMS/EL/L
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité