Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AHR Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804421R100
ENZOALX804421R100EA 908 EUR InStock
ENZOALX804421R100
Anti-AHR Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The aryl hydrocarbon receptor (AhR), also known as the dioxin receptor, is a ligand-activated helix/loop/helix transcription factor found in a variety of vertebrate species. The known ligands for AhR are foreign planar aromatic compounds, such as polycyclic aromatic compounds and halogenated aromatic compounds such as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Unlike the steroid/thyroid hormone receptors, there is no known physiological ligand for the Ah Receptor.
Studies indicate that in non-ligand activated cells, AhR is found complexed with HSP90 predominantly in the cytoplasm. Upon binding to an agonist, the ligand-activated AhR is believed to transform to a nuclear, DNA binding form. This transformation process appears to involve dissociation of HSP90 from AhR followed by formation of a heterodimer with AhR nuclear translocator protein (Arnt). The AhR-ligand complex appears to initiate gene transcription of cytochrome P450 1A1.

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse and rat AhR. Detects a band of ~95kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: AHR
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité