Anti-IL1R2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804461C100
ENZOALX804461C100EA 580.8 EUR InStock
ENZOALX804461C100
Anti-IL1R2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human IL-1RII.
Type: Primary
Antigen: IL1R2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité