Anti-CCL2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804465C100
ENZOALX804465C100EA 611.6 EUR InStock
ENZOALX804465C100
Anti-CCL2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human CCL2.
Type: Primary
Antigen: CCL2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité