Anti-SYK Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804480C100
ENZOALX804480C100EA 350.9 EUR InStock
ENZOALX804480C100
Anti-SYK Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse and rat Syk.
Type: Primary
Antigen: SYK
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité