Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804499C100
ENZOALX804499C100EA 720.5 EUR InStock
ENZOALX804499C100
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The CD14 glycoprotein, gp 55, is present on most monocytic and macrophage like cell types: monocytes, macrophages, Kupffer cells, pleural phagocytic cells and dendritic reticular cells. CD14 is also observed on granulocytes and activated or transformed B-cells. Furthermore CD14 is present in a soluble form in mouse serum, urine and other body fluids. The CD14 molecule has been reported to be a receptor for endotoxin.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Recognizes mouse CD14. Binds to LPS-activated mouse monocytes.

Reconstitute with 100µl distilled water.

Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité