Anti-BIMS/EL/L Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804528C100
ENZOALX804528C100EA 517 EUR InStock
ENZOALX804528C100
Anti-BIMS/EL/L Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG2a
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes an epitope within aa 20-40 of human, mouse, rat, monkey and dog BimL, BimEL, and BimS. Also recognizes the six novel isoforms of human Bim, generated by alternative splicing and lacking the C-terminal hydrophobic region recently identified.
Type: Primary
Antigen: BIMS/EL/L
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité