Anti-TLR5 Mouse Monoclonal Antibody (R-PE) [clone: 85B152.5]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804597RC100
ENZOALX804597RC100EA 659 EUR InStock
ENZOALX804597RC100
Anti-TLR5 Mouse Monoclonal Antibody (R-PE) [clone: 85B152.5]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry
Species reactivity: Human, Mouse, Dog
Type: Primary
Antigen: TLR5
Clonality: Monoclonal
Clone: 85B152.5
Conjugation: R-PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité